Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32572.MD
H32572.03
H32572.MDEA
1810
CZK
H32572.MD
H32572.03
Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 367-33-9
Molecular Formula: C6H8BrF3O2
Formula Weight: 249.03
Boiling Point: 67°/18mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD10687235
Vzorec:
C₆H₈BrF₃O₂ Bod varu: 67 °C (18 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10687235 CAS číslo: 367-33-9 UN: 3265 ADR: 8,II |