Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-3-methylpyrazole, 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde
H32547.MD H32547.03
H32547.MDEA 2220 CZK
H32547.MD H32547.03
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 112758-40-4 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 MDL No.: MFCD01313822
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313822
CAS číslo: 112758-40-4