Tisk…
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
H32533.03 H32533.09
H32533.03EA 1140 CZK
H32533.03 H32533.09
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 5330-38-1 Molecular Formula: C7H7ClO2 Formula Weight: 158.58 Melting Point: 84-87° MDL No.: MFCD00021967
Vzorec: C₇H₇ClO₂
MW: 158,59 g/mol
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021967
CAS číslo: 5330-38-1