(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32524.MD
H32524.03
H32524.MDEA
3330
CZK
H32524.MD
H32524.03
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 131922-05-9
Molecular Formula: C5H9F3N2
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 94-97°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD07373382
Vzorec:
C₅H₉F₃N₂ Bod tání: 94…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07373382 CAS číslo: 131922-05-9 UN: 3259 ADR: 8,III |