Tisk…
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32456.09 H32456.18
H32456.09EA 1070 CZK
H32456.09 H32456.18
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide 97%
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 19047-31-5 Molecular Formula: C5H8ClNO Formula Weight: 133.58 Melting Point: 80-84° MDL No.: MFCD00276391
Vzorec: C₅H₈ClNO
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276391
CAS číslo: 19047-31-5