2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32351.06
H32351.14
H32351.06EA
2840
CZK
H32351.06
H32351.14
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Purity: 99%
CAS No.: 768-58-1
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 50°(122°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 154°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622268
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.22 g/mol Bod varu: 154 °C Hustota: 0.88 Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16622268 CAS číslo: 768-58-1 UN: 1993 ADR: 3 III |