Tisk…
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32295.03 H32295.06
H32295.03EA 3610 CZK
H32295.03 H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98% Molecular Formula: C9H7F3O4S Formula Weight: 268.21 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD04973012
Vzorec: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268.21 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973012
CAS číslo: 1099597-82-6