Tisk…
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32208.03 H32208.06
H32208.03EA 2410 CZK
H32208.03 H32208.06
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 300816-22-2 Molecular Formula: C9H7ClN2S Formula Weight: 210.69 Melting Point: 104-105° MDL No.: MFCD00572400
Vzorec: C₉H₇ClN₂S
MW: 210,69 g/mol
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00572400
CAS číslo: 300816-22-2