2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane cis- and trans-mixture 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32187.06
H32187.14
H32187.06EA
3370
CZK
H32187.06
H32187.14
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane cis- and trans-mixture 99%
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Purity: 99%
CAS No.: 4359-46-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 117°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622267
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Bod varu: 117 °C Hustota: 0,904 Bod vzplanutí: 29 °C (84 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16622267 CAS číslo: 4359-46-0 UN: 1993 ADR: 3,III |