Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods 2 mm (0.08 in) Ø
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43971.BV
43971.9X
43971.CE
43971.BVEA
2970
CZK
43971.BV
43971.9X
43971.CE
Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods 2 mm (0.08 in) Ø
Tungsten
Vzorec:
W Bod varu: 5660 °C (1013 hPa) Bod tání: 3410 °C Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS číslo: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |