11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
IR-780, 2-(2-(2-Chloro-3-(2-(3,3-dimethyl-1-propylindolin-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3,3-dimethyl-1-propyl-3H-indol-1-ium iodide
H32150.03
H32150.06
H32150.03EA
3990
CZK
H32150.03
H32150.06
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide 95%
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Purity: 95%
CAS No.: 207399-07-3
Molecular Formula: C36H44ClIN2
Formula Weight: 667.12
Melting Point: 232-234°
MDL No.: MFCD00191907
Vzorec:
C₃₆H₄₄ClIN₂ Bod tání: 232…234 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191907 CAS číslo: 207399-07-3 |