Tisk…
Stains-all 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32127.03 H32127.06
H32127.03EA 2910 CZK
H32127.03 H32127.06
Stains-all 96%
Stains-all
Purity: 96% CAS No.: 7423-31-6 Molecular Formula: C30H27BrN2S2 Formula Weight: 559.58 Beilstein Reference: 3865213 MDL No.: MFCD00078788
Vzorec: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078788
CAS číslo: 7423-31-6
EINECS: 231-047-7