N-Boc-N-ethylglycine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32112.03
H32112.06
H32112.03EA
1580
CZK
H32112.03
H32112.06
N-Boc-N-ethylglycine 97%
N-Boc-N-ethylglycine
Purity: 97%
CAS No.: 149794-10-5
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 87-88°
MDL No.: MFCD00672508
Vzorec:
C₉H₁₇NO₄ Bod tání: 87…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672508 CAS číslo: 149794-10-5 |