Tisk…
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethylpropanethioamide
H32092.03 H32092.09
H32092.03EA 1650 CZK
H32092.03 H32092.09
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Purity: 97% CAS No.: 630-22-8 Molecular Formula: C5H11NS Formula Weight: 117.21 Melting Point: 113-117° MDL No.: MFCD09742834
Vzorec: C₅H₁₁NS
MW: 117.21 g/mol
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09742834
CAS číslo: 630-22-8