Tisk…
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32083.MD H32083.03
H32083.MDEA 2630 CZK
H32083.MD H32083.03
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Purity: 97% CAS No.: 509072-57-5 Molecular Formula: C4H6F2O Formula Weight: 108.09 Boiling Point: 129° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD06797748
Vzorec: C₄H₆F₂O
MW: 108,09 g/mol
Bod varu: 129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797748
CAS číslo: 509072-57-5
UN: 1987
ADR: 3,III