2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32013.09
H32013.18
H32013.09EA
1550
CZK
H32013.09
H32013.18
2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone 98%
2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone
Purity: 98%
CAS No.: 14064-21-2
Molecular Formula: C7H10N2O
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.5800
Odour: Recognizable
Boiling Point: 69°/2mm
MDL No.: MFCD00010685
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O Bod varu: 69 °C (2 mmHg) Hustota: 1,048 Bod vzplanutí: 92 °C (198 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010685 CAS číslo: 14064-21-2 |