6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H31962.03
H31962.06
H31962.03EA
1220
CZK
H31962.03
H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 80945-86-4
Molecular Formula: C7H3BrClNS
Formula Weight: 248.53
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD04971822
Vzorec:
C₇H₃BrClNS Bod tání: 98…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04971822 CAS číslo: 80945-86-4 |