1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
H31868.03
H31868.06
H31868.14
H31868.03EA
1540
CZK
H31868.03
H31868.06
H31868.14
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3622-35-3
Molecular Formula: C8H5NO2S
Formula Weight: 179.20
Melting Point: 245-251°
MDL No.: MFCD00111651
Vzorec:
C₈H₅NO₂S MW: 179,2 g/mol Bod tání: 245…251 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00111651 CAS číslo: 3622-35-3 |