5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
H31858.MD
H31858.03
H31858.MDEA
5360
CZK
H31858.MD
H31858.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 31224-82-5
Molecular Formula: C7H4F3NO
Formula Weight: 175.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 31-33°
MDL No.: MFCD07375388
Vzorec:
C₇H₄F₃NO MW: 175,11 g/mol Bod tání: 31…33 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07375388 CAS číslo: 31224-82-5 |