4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H31827.03
H31827.09
H31827.03EA
872
CZK
H31827.03
H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 81015-49-8
Molecular Formula: C9H7NOS
Formula Weight: 177.28
Melting Point: 162-165°
MDL No.: MFCD07368615
Vzorec:
C₉H₇NOS Bod tání: 162…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368615 CAS číslo: 81015-49-8 |