Tisk…
3,4-Pyridinedicarboximide
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H31758.06 H31758.14 H31758.22
H31758.06EA 1470 CZK
H31758.06 H31758.14 H31758.22
3,4-Pyridinedicarboximide
3,4-Pyridinedicarboximide
CAS No.: 4664-01-1 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Melting Point: 230-232° MDL No.: MFCD00013439
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Bod tání: 230…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013439
CAS číslo: 4664-01-1