Tisk…

4-Isopropenyltoluene stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4,alpha-Dimethylstyrene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

H31739.06 H31739.14 H31739.22
H31739.06EA 1930 CZK
H31739.06 H31739.14 H31739.22
4-Isopropenyltoluene stabilizovaný
4-Isopropenyltoluene

Stab. with 4-tert-butylcatechol


CAS No.: 1195-32-0 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 186-189° MDL No.: MFCD00036510

Vzorec: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Bod varu: 186…189 °C
Hustota: 0,872
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036510
CAS číslo: 1195-32-0
EINECS: 214-795-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR