Tisk…
Celatom® FW-14
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31733.0B H31733.30
H31733.0BEA 3780 CZK
H31733.0B H31733.30
Celatom® FW-14
Celatom® FW-14
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0