Tisk…
Pinacyanol iodide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H31540.MD H31540.03
H31540.MDEA 1600 CZK
H31540.MD H31540.03
Pinacyanol iodide 96%
Pinacyanol iodide
Purity: 96% CAS No.: 605-91-4 Molecular Formula: C25H25IN2 Formula Weight: 480.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 250° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00011975
Vzorec: C₂₅H₂₅IN₂
Bod tání: >250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011975
CAS číslo: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II