Tisk…
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
H31514.06 H31514.14
H31514.06EA 1530 CZK
H31514.06 H31514.14
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Purity: 97% CAS No.: 61296-22-8 Molecular Formula: C3H3BrN2S.HBr Formula Weight: 259.95 Melting Point: ca 165° dec. MDL No.: MFCD00012712
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
MW: 259,95 g/mol
Bod tání: ∼ 165 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012712
CAS číslo: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0