Tisk…
Acetoxy-2-propanone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Acetol Acetate, Acetoxyacetone
H31346.AB H31346.AD
H31346.ABEA 2400 CZK
H31346.AB H31346.AD
Acetoxy-2-propanone 97%
Acetoxy-2-propanone
Purity: 97% CAS No.: 592-20-1 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 174-176° MDL No.: MFCD00042848
Vzorec: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Bod varu: 174…176 °C
Hustota: 1,075
Bod vzplanutí: 71 °C (160 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042848
CAS číslo: 592-20-1
EINECS: 209-746-3