3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methyl-4-nitropyrazole
H30860.06
H30860.14
H30860.06EA
2290
CZK
H30860.06
H30860.14
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 5334-39-4
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 131-134°
Boiling Point: 325°
MDL No.: MFCD00037864
Vzorec:
C4H5N3O2 MW: 127,10 g/mol Bod varu: 325 °C Bod tání: 131…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037864 CAS číslo: 5334-39-4 |