Thieno[3,2-b]thiophene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H30637.03
H30637.06
H30637.03EA
4260
CZK
H30637.03
H30637.06
Thieno[3,2-b]thiophene 97%
Thieno[3,2-b]thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 251-41-2
Molecular Formula: C6H4S2
Formula Weight: 140.23
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 71°/1mm
MDL No.: MFCD00179479
Vzorec:
C₆H₄S₂ Bod varu: 71 °C (1 mmHg) Bod tání: 54…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00179479 CAS číslo: 251-41-2 |