Tisk…
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Amino-5-chlorophenyl)methanol
H30531.06 H30531.14
H30531.06EA 1220 CZK
H30531.06 H30531.14
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 37585-25-4 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Melting Point: 107-109° MDL No.: MFCD00075163
Vzorec: C₇H₈ClNO
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075163
CAS číslo: 37585-25-4