1,4-Bis(phenylethynyl)benzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H30395.03
H30395.06
H30395.14
H30395.03EA
1380
CZK
H30395.03
H30395.06
H30395.14
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene 97%
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 1849-27-0
Molecular Formula: C22H14
Formula Weight: 278.36
Melting Point: 176-178°
MDL No.: MFCD00160829
Vzorec:
C₂₂H₁₄ Bod tání: 176…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00160829 CAS číslo: 1849-27-0 |