Tisk…
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dowtherm® A, Diphyl
H30347.AU H30347.0F
H30347.AUEA 4050 CZK
H30347.AU H30347.0F
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
CAS No.: 8004-13-5 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Unpleasant Melting Point: 12-14° Boiling Point: 257° UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00148859
Vzorec: C₂₄H₂₀O
MW: 324.423 g/mol
Bod varu: 257 °C
Bod tání: 12…14 °C
Hustota: 1.056
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148859
CAS číslo: 8004-13-5
EINECS: 616-827-0
UN: 3082
ADR: 9 III