1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H30237.MD
H30237.03
H30237.MDEA
2350
CZK
H30237.MD
H30237.03
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 517918-95-5
Molecular Formula: C8H5N3
Formula Weight: 143.15
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD06659684
Vzorec:
C₈H₅N₃ Bod tání: 226…230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659684 CAS číslo: 517918-95-5 |