1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,1'-Thiocarbonylbis(pyridin-2(1H)-one)
H30087.03
H30087.06
H30087.03EA
563
CZK
H30087.03
H30087.06
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Purity: 95%
CAS No.: 102368-13-8
Molecular Formula: C11H8N2O2S
Formula Weight: 232.26
Melting Point: 163-166°
MDL No.: MFCD00075238
Vzorec:
C₁₁H₈N₂O₂S Bod tání: 163…166 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075238 CAS číslo: 102368-13-8 |