4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
H30053.06
H30053.14
H30053.06EA
2130
CZK
H30053.06
H30053.14
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 185346-79-6
Molecular Formula: C13H10BrFO
Formula Weight: 281.13
Melting Point: 33-35°
MDL No.: MFCD09801041
Vzorec:
C₁₃H₁₀BrFO Bod tání: 33…35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09801041 CAS číslo: 185346-79-6 |