Tisk…
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
H28218.MD H28218.03
H28218.MDEA 3950 CZK
H28218.MD H28218.03
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 94%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Purity: 94% CAS No.: 193269-78-2 Molecular Formula: C8H16N2O2 Formula Weight: 172.23 Refractive Index: 1.4650 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01861753
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861753
CAS číslo: 193269-78-2
UN: 2735
ADR: 8,III