Tisk…
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H28165.06 H28165.03
H28165.06EA 4290 CZK
H28165.06 H28165.03
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 131182-68-8 Molecular Formula: C12H22O2Si2 Formula Weight: 254.47 MDL No.: MFCD09266162
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂Si₂
MW: 254,47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09266162
CAS číslo: 131182-68-8