Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl 2-bromo-2-(4-bromophenyl)acetate
H28093.14
H28093.06
H28093.14EA
15790
CZK
H28093.14
H28093.06
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate ≥97%
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate
Purity: 97+%
CAS No.: 77143-76-1
Molecular Formula: C10H10Br2O2
Formula Weight: 321.99
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₀Br₂O₂ Bod varu: 140 °C (5 mmHg) Hustota: 1,642 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09953497 CAS číslo: 77143-76-1 UN: 3265 ADR: 8,II |