Tisk…
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
H27894.06 H27894.03
H27894.06EA 7110 CZK
H27894.06 H27894.03
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Purity: 98% CAS No.: 80875-98-5 Molecular Formula: C9H15NO2 Formula Weight: 169.22 Melting Point: 266° dec. Optical Rotation: -50 (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD07782125
Vzorec: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Bod tání: 266 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782125
CAS číslo: 80875-98-5