Tisk…
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 7-Amino-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
H27862.06 H27862.03
H27862.06EA 2770 CZK
H27862.06 H27862.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Purity: 98% CAS No.: 175136-34-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 79-81° Boiling Point: 123-128°/0.2mm MDL No.: MFCD00218806
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Bod varu: 123…128 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 79…81 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218806
CAS číslo: 175136-34-2