Tisk…
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27850.03 H27850.06
H27850.03EA 1860 CZK
H27850.03 H27850.06
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97% CAS No.: 87691-27-8 Molecular Formula: C10H17NO5 Formula Weight: 231.25 Melting Point: ca 146° dec. MDL No.: MFCD02094406
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,248 g/mol
Bod tání: ∼ 146 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094406
CAS číslo: 87691-27-8
UN: 3077
ADR: 9,III