Tisk…
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H27831.03 H27831.06 H27831.14
H27831.03EA 1440 CZK
H27831.03 H27831.06 H27831.14
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
1-Hexylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 86308-26-1 Molecular Formula: C12H25BO2 Formula Weight: 212.14 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.426 MDL No.: MFCD08457665
Vzorec: C₁₂H₂₅BO₂
Hustota: 1,167
Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457665
CAS číslo: 86308-26-1