1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27823.06
H27823.03
H27823.06EA
7140
CZK
H27823.06
H27823.03
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
1-Boc-3-oxopiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 76003-29-7
Molecular Formula: C9H16N2O3
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD02181069
Vzorec:
C₉H₁₆N₂O₃ Bod tání: 156…160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02181069 CAS číslo: 76003-29-7 |