Tisk…
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27775.03 H27775.06
H27775.03EA 1630 CZK
H27775.03 H27775.06
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 150190-03-7 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.20 Melting Point: 188-190° MDL No.: MFCD09953494
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953494
CAS číslo: 150190-03-7