7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27771.MD
H27771.03
H27771.MDEA
2040
CZK
H27771.MD
H27771.03
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97%
CAS No.: 325-14-4
Molecular Formula: C10H6F3N
Formula Weight: 197.16
Melting Point: 65-66°
MDL No.: MFCD00833760
Vzorec:
C₁₀H₆F₃N MW: 197,16 g/mol Bod tání: 65…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00833760 CAS číslo: 325-14-4 |