Tisk…
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H27743.03 H27743.MD
H27743.03EA 3510 CZK
H27743.03 H27743.MD
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 99% CAS No.: 111258-23-2 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Melting Point: 140-142° MDL No.: MFCD00134300
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134300
CAS číslo: 111258-23-2