Tisk…
4-Cyanopiperidine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Piperidine-4-carbonitrile
H27722.14 H27722.06
H27722.14EA 6970 CZK
H27722.14 H27722.06
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Purity: 96% CAS No.: 4395-98-6 Molecular Formula: C6H10N2 Formula Weight: 110.16 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.4755 Odour: Amine-like Boiling Point: 226° UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD05022468
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Bod varu: 226 °C
Hustota: 0,98
Bod vzplanutí: 91 °C (196 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05022468
CAS číslo: 4395-98-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III