1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27719.14
H27719.06
H27719.14EA
11160
CZK
H27719.14
H27719.06
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 10465-81-3
Molecular Formula: C12H20N4O2
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD00010111
Vzorec:
C₁₂H₂₀N₄O₂ Bod tání: 133…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010111 CAS číslo: 10465-81-3 |