Tisk…
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
H27696.MD H27696.03
H27696.MDEA 1730 CZK
H27696.MD H27696.03
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole
Purity: 95% CAS No.: 80360-14-1 Molecular Formula: C14H10INO2S Formula Weight: 383.20 Melting Point: 125-129° MDL No.: MFCD09037474
Vzorec: C₁₄H₁₀INO₂S
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037474
CAS číslo: 80360-14-1