5'-m-Terphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-ylboronic acid
H27640.MD
H27640.06
H27640.03
H27640.MDEA
855
CZK
H27640.MD
H27640.06
H27640.03
5'-m-Terphenylboronic acid 95%
5'-m-Terphenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 128388-54-5
Molecular Formula: C18H15BO2
Formula Weight: 274.13
Melting Point: 292-296°
MDL No.: MFCD09953491
Vzorec:
C₁₈H₁₅BO₂ MW: 274,13 g/mol Bod tání: 292…296 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09953491 CAS číslo: 128388-54-5 |