1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
H27624.06
H27624.03
H27624.06EA
5630
CZK
H27624.06
H27624.03
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 23995-88-2
Molecular Formula: C10H21N3
Formula Weight: 183.30
Refractive Index: 1.508
Melting Point: 29-32°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01075186
Vzorec:
C₁₀H₂₁N₃ MW: 183,3 g/mol Bod tání: 29…32 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075186 CAS číslo: 23995-88-2 UN: 3259 ADR: 8,III |